Få mere at vide
2-Ethylfuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylfuran |
| CAS | 3208-16-0 |
| Molekylær formel | C6 H8 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Ethylfuran, α-Ethylfuran, Furan, 2-ethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1occc1 |
| IUPAC navn | 2-ethylfuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.13 |
| Formel vægt | 96.0575 |