Få mere at vide
2-ethylfuran, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492927 100 g 100g
11472927 5 g 5g
11482927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15520.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3208-16-0 | C6H8O | 96.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3208-16-0
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00003259
InChI nøgle HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2-ethyl, alpha-ethylfuran, 2-ethyloxole, 2-ethyl furan, ccris 4387, unii-t8o6j71t9o, fema no. 3673, furan, .alpha.-ethyl, a-ethylfuran, 2-ethyl furane
PubChem CID 18554
IUPAC navn 2-ethylfuran
SMIL CCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylfuran
Tæthed 0.912
Kogepunkt 92°C to 93°C
Flammepunkt −2°C (28°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 100 g
FN nummer UN3271
Beilstein 105401
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 96.13
Procent renhed ≥98%