Få mere at vide
2-Ethylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313456
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313456 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313456 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13337000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylfuran
CAS 3208-16-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Ethylfuran
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H8 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Ethylfuran, α-Ethylfuran, Furan, 2-ethyl-
InChI formel InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
SMIL CCc1occc1
IUPAC navn 2-ethylfuran
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 96.13
Mængde 1 ml
Formel vægt 96.0575 g/mol