Få mere at vide
2-Ethylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylfuran |
| CAS | 3208-16-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethylfuran |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H8 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Ethylfuran, α-Ethylfuran, Furan, 2-ethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1occc1 |
| Vis mere |