Få mere at vide
2-Ethylcyclohexanone, 99%
Beskrivelse
2-Ethylcyclohexanon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. 2-Methyl- og 2-ethylderivater af cyclohexanon fik lov til at reagere med deuterium i tBuOD under anvendelse af platingruppemetaller som katalysatorer for at studere substituentvirkningerne i heterogen katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Ethylcyclohexanon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. 2-Methyl- og 2-ethylderivater af cyclohexanon fik lov til at reagere med deuterium i tBuOD under anvendelse af platingruppemetaller som katalysatorer for at studere substituentvirkningerne i heterogen katalyse.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylcyclohexanone |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 126.2 |
| Procent renhed | 99% |