Få mere at vide
2-Ethylbutyrylchlorid, 99%
Artikelnummer. 11430228
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430228 25 g 25g
11440228 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23774.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 2736-40-5 | C6H11ClO | 134,60 g/mol
2-ethylbutyrylchlorid blev anvendt i synteser af bicykliske thiophenderivater. Det bruges som et organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethylbutyrylchlorid blev brugt i synteser af bicykliske thiophenderivater. Det bruges som et organisk mellemprodukt.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, aminer, alkoholer, aktive metaller, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2736-40-5
Molekylær formel C6H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 134.60
MDL nummer MFCD00018812
InChI nøgle SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylbutyryl chloride, 2-ethylbutyroyl chloride, butanoyl chloride, 2-ethyl, butyryl chloride, 2-ethyl, 2-ethylbutyrylchloride, diethylacetylchloride, diethylacetyl chloride, acmc-1cqal, 2-ethyl butyryl chloride, 2-ethyl-butyryl chloride
PubChem CID 75954
IUPAC navn 2-ethylbutanoylchlorid
SMIL CCC(CC)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylbutyryl chloride
Tæthed 0.98
Kogepunkt 137°C to 139°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.425
Mængde 25 g
FN nummer UN3094
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 134.61
Procent renhed 99%