Få mere at vide
2-Ethylbutyric acid, 98%
Artikelnummer. p-7023435
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418836 250 mL 250ml
11408836 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16989.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-09-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Diethyleddikesyre (88-09-5) bruges i smagsstoffer og som mellemprodukt til lægemidler og farvestoffer. Det bruges også til fremstilling af estere og andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyleddikesyre (88-09-5) anvendes i smagsstoffer og som mellemprodukt til lægemidler og farvestoffer. Det bruges også til fremstilling af estere og andre kemikalier.
Opløselighed
Svagt opløselig med de sædvanlige organiske opløsningsmidler. Opløselighed i vand 18 g/L (°20 C).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-09-5
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00002670
InChI nøgle OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylbutyric acid, diethylacetic acid, butanoic acid, 2-ethyl, acetic acid, diethyl, 3-pentanecarboxylic acid, 2-ethyl butanoic acid, diethyl acetic acid, butyric acid, 2-ethyl, 2-ethyl-butyric acid, alpha-ethylbutyric acid
PubChem CID 6915
IUPAC navn 2-ethylbutansyre
SMIL CCC(CC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylbutyric acid
Smeltepunkt -15°C
Tæthed 0.924
Kogepunkt 192°C to 194°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.413
Mængde 250 mL
FN nummer UN2922
Beilstein 1098634
Merck Index 14,3110
Opløselighedsinformation Sparingly soluble with the usual organic solvents. Solubility in water 18g/L (20°C).
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylbutyric acid