Få mere at vide
2-Ethylbuttersyre, 98%
Beskrivelse
Diethyleddikesyre (88-09-5) bruges i smagsstoffer og som mellemprodukt til lægemidler og farvestoffer. Det bruges også til fremstilling af estere og andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethyleddikesyre (88-09-5) anvendes i smagsstoffer og som mellemprodukt til lægemidler og farvestoffer. Det bruges også til fremstilling af estere og andre kemikalier.
Opløselighed
Svagt opløselig med de sædvanlige organiske opløsningsmidler. Opløselighed i vand 18 g/L (°20 C).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylbutyric acid |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Tæthed | 0.924 |
| Kogepunkt | 192 °C til 194 °C |
| Flammepunkt | 87 °C (188 °F) |
| Brydningsindeks | 1.413 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1098634 |
| Merck Index | 14,3110 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diethylacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylbutyric acid