Få mere at vide
2-Ethylbenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylbenzofuran |
| CAS | 3131-63-3 |
| Molekylær formel | C10H10O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Ethylbenzo[b]furan, 2-Ethylbenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-2-9-7-8-5-3-4-6-10(8)11-9/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1oc2ccccc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vægt | 146.0732 |