Få mere at vide
2-Ethylbenzene-1,4-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylquinol |
| CAS | 2349-70-4 |
| Molekylær formel | C8H10O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5,9-10H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cc(O)ccc1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vægt | 138.0681 |