Få mere at vide
2-Ethylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylaniline |
| CAS | 578-54-1 |
| Molekylær formel | C8 H11 N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Aniline, o-ethyl- (8CI), 2-Ethylbenzenamine, 2-Ethylaniline, 2-Ethylphenylamine, NSC 62014, o-Aminoethylbenzene, o-Ethylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6H,2,9H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccccc1N |
| IUPAC navn | 2-ethylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.1796 |
| Formel vægt | 121.0891 |