Få mere at vide
2-Ethylaniline, 98%
Artikelnummer. 10426920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10426920 5 g Glasflaske 5g
10714231 250 g Glasflaske 250g
10204820 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10426920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118050050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 578-54-1 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-54-1
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007751
InChI nøgle MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethylaniline, benzenamine, 2-ethyl, aniline, o-ethyl, 2-ethylbenzenamine, o-aminoethylbenzene, aniline, 2-ethyl, 2-ethyl aniline, 2-ethylphenylamine, unii-gr557n47k6, ccris 2858
PubChem CID 11357
IUPAC navn 2-ethylanilin
SMIL CCC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylaniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -44°C
Farve Brun-rød til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 210°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5C6H4NH2
Brydningsindeks 1.5590 to 1.561
Mængde 5 g
Beilstein 12, II, 584
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and toluene
Formel vægt 121.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.