Få mere at vide
2-Ethylaniline, 97%
Artikelnummer. 11457197
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457197 100 g 100g
11467197 500 g 500g
11477197 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14984.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 578-54-1 | C8H11N | 121.183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-54-1
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00007751
InChI nøgle MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethylaniline, benzenamine, 2-ethyl, aniline, o-ethyl, 2-ethylbenzenamine, o-aminoethylbenzene, aniline, 2-ethyl, 2-ethyl aniline, 2-ethylphenylamine, unii-gr557n47k6, ccris 2858
PubChem CID 11357
IUPAC navn 2-ethylanilin
SMIL CCC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylaniline
Smeltepunkt -47°C
Tæthed 0.983
Kogepunkt 208°C to 210°C
Flammepunkt 91°C (196°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.56
Mængde 100 g
FN nummer UN2273
Beilstein 1841268
Formel vægt 121.18
Procent renhed 97%