Få mere at vide
2-[(Ethylamino)methyl]-4-nitrophenol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Ethylamino)methyl]-4-nitrophenol-d5 |
| CAS | 1185157-36-1 |
| Molekylær formel | C9H7D5N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3/c1-2-10-6-7-5-8(11(13)14)3-4-9(7)12/h3-5,10,12H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | OC1=C(CNC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.23 |