Få mere at vide
2-(Ethylamino)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30371236
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30371236 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30371236 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE898265100ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethylamino)ethanol
CAS 110-73-6
Molekylær formel C4H11NO
Mængde 100 mL
Synonym (2-Hydroxyethyl)ethylamine, 2-(Ethylamino)ethanol, 2-(Monoethylamino)ethanol, 2-(N-Ethylamino)ethanol, Amino Alcohol MEM, N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)ethylamine, N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amine, N-Ethyl-N-(beta-hydroxyethyl)amine, N-Ethylethanolamine, N-Ethylmonoethanolamine
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
SMIL CCNCCO
IUPAC navn 2-(ethylamino)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 89.14
Formel vægt 89.0841
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.