Få mere at vide
2-(Ethylamino)ethanol, 98%
Artikelnummer. 10625802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10625802 1 kg Glasflaske 1kg
10002080 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10625802 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168730010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-73-6
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00002841
InChI nøgle MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
PubChem CID 8072
IUPAC navn 2-(ethylamino)ethanol
SMIL CCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethylamino)ethanol
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -6°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 167°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5NHCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4390 to 1.441
Mængde 1 kg
Beilstein 04, 282
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 89.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske