Få mere at vide
2-(Ethylamino)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11492388
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492388 100 mL 100ml
11402398 500 mL 500ml
11412398 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11492388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15744.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89,138 g/mol
2-(ethylamino)ethanol er en effektiv forbindelse, der bruges til at hæmme korrosion. Denne høje aktivitet af inhibitoren kan fortolkes både ved dens evne til at stabilisere hydroxidoverfladefilmen og ved dens adsorption på bare steder af metallet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2
-(ethylamino)ethanol er en effektiv forbindelse, der bruges til at hæmme korrosion. Denne høje aktivitet af inhibitoren kan fortolkes både ved dens evne til at stabilisere hydroxidoverfladefilmen og ved dens adsorption på bare steder af metallet.
Opløselighed Blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-73-6
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.138
MDL nummer MFCD00002841
InChI nøgle MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
PubChem CID 8072
IUPAC navn 2-(ethylamino)ethanol
SMIL CCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethylamino)ethanol
Smeltepunkt -9 °C
Kogepunkt 168 °C til 170 °C
Flammepunkt 71 °C (75° °C)
Lineær formel CH3CH2NHCH2CH2OH
Mængde 100 mL
FN nummer UN2922
Beilstein 635671
Formel vægt 89.14
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Ethylamino)ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylaminoethanol