Få mere at vide
2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17981786
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981786 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0718.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride
CAS 63401-08-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H17 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-ethylaminoethyl)-, -HCl (4CI), RMI 8205A, 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride, (±)-N-Ethylcathinone ephedrine metabolite hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-3-12-9(2)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11-13H,3H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCNC(C)C(O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-(ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 215.72
Mængde 25 mg
Formel vægt 215.1077 g/mol