missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride |
| CAS | 63401-08-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H17 N O . Cl H |
| Synonym | Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-ethylaminoethyl)-, -HCl (4CI), RMI 8205A, 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride, (±)-N-Ethylcathinone ephedrine metabolite hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-3-12-9(2)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11-13H,3H2,1-2H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCNC(C)C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?