Få mere at vide
2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458530
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458530 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458530 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0718.0101
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride
CAS 63401-08-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H17 N O . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-ethylaminoethyl)-, -HCl (4CI), RMI 8205A, 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride, (±)-N-Ethylcathinone ephedrine metabolite hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-3-12-9(2)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11-13H,3H2,1-2H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CCNC(C)C(O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-(ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 215.72
Mængde 1 ml
Formel vægt 215.1077 g/mol