Få mere at vide
2-(Ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Etilefrone Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
2-(Ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Etilefrone Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etilefrone Hydrochloride |
| CAS | 22510-04-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etilefrone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethanone, 2-(ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Acetophenone, 2-(ethylamino)-3'-hydroxy-, hydrochloride (8CI), Ethanone, 2-(ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)-, hydrochloride (9CI), 2-(Ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride, Etilefrone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCNCC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-(ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Vis mere |