Få mere at vide
2-Ethylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylacetophenone |
| CAS | 2142-64-5 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Ethylphenyl)ethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-3-9-6-4-5-7-10(9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(C=1C=CC=CC1CC)C |
| IUPAC navn | 1-(2-ethylphenyl)ethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.0888 |