Få mere at vide
2-Ethyl Toluene, TRC
Artikelnummer. 30385208
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30385208 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30385208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE926634500MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-ethylbenzene
CAS 611-14-3
Molekylær formel C9 H12
Mængde 500 mg
Synonym Benzene, 1-ethyl-2-methyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-2-methylbenzene (ACI), Toluene, o-ethyl- (8CI), 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Ethyltoluene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, NSC 405731, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene, Benzene, 1-ethyl-2-methyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-2-methylbenzene (ACI), Toluene, o-ethyl- (8CI), 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Ethyltoluene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, NSC 405731, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
SMIL CCc1ccccc1C
IUPAC navn 1-ethyl-2-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 120.1916
Formel vægt 120.0939