Få mere at vide
2'-Ethyl Simvastatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Desethyl Simvastatin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O5/c1-13(2)23(26)28-20-10-14(3)9-16-6-5-15(4)19(22(16)20)8-7-18-11-17(24)12-21(25)27-18/h5-6,9,13-15,17-20,22,24H,7-8,10-12H2,1-4H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 390.2406 |