Få mere at vide
2-Ethyl-N,N-dimethylhexan-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948552
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948552 250 mg 250mg
30936027 100 mg 100mg
30946048 5 g 5g
30947222 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30948552 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD142161250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-N,N-dimethylhexan-1-amine
CAS 28056-87-3
Molekylær formel C10H23N
MDL nummer MFCD00126935
Mængde 250 mg
SMIL CCCCC(CC)CN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 157.30
Procent renhed 98%