missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethyl-N-[[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl]methyl]hexan-1-amine (Dehydrohexetidine), Mikromol™
Beskrivelse
2-Ethyl-N-[[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl]methyl]hexan-1-amine (Dehydrohexetidine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydrohexetidine |
| CAS | 188655-38-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dehydrohexetidine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C21 H43 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Hexetidine Imp. A (EP), N,1-Bis(2-ethylhexyl)-4,5-dihydro-4-methyl-1H-imidazole-4-methanamine, 2-Ethyl-N-[[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl]methyl]hexan-1-amine, Dehydrohexetidine, Hexetidine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H43N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-22-16-21(5)17-24(18-23-21)15-20(9-4)13-11-7-2/h18-20,22H,6-17H2,1-5H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)CNCC1(C)CN(CC(CC)CCCC)C=N1 |
| IUPAC navn | 2-ethyl-N-[[3-(2-ethylhexyl)-5-methyl-4H-imidazol-5-yl]methyl]hexan-1-amine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?