missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethyl Milrinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl Milrinone |
| CAS | 78504-63-9 |
| Molekylær formel | C13H11N3O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-1,6-dihydro-6-oxo-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O/c1-2-12-11(9-3-5-15-6-4-9)7-10(8-14)13(17)16-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | CCC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.25 |
| Formel vægt | 225.0902 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?