missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethyl-m-xylene, TRC

Artikelnummer. 30369828
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369828 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE932360100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-m-xylene
CAS 2870-04-4
Molekylær formel C10 H14
Mængde 100 mg
Synonym Benzene, 2-ethyl-1,3-dimethyl-, m-Xylene, 2-ethyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-1,3-dimethylbenzene, 1,3-Dimethyl-2-ethylbenzene, 1-Ethyl-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyl-1-ethylbenzene, 2-Ethyl-m-xylene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-4-10-8(2)6-5-7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3
SMIL CCc1c(C)cccc1C
IUPAC navn 2-ethyl-1,3-dimethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 134.22
Formel vægt 134.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.