missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethyl-m-xylene, TRC

Artikelnummer. 30377596
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377596 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9323601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-m-xylene
CAS 2870-04-4
Molekylær formel C10 H14
Mængde 1 g
Synonym Benzene, 2-ethyl-1,3-dimethyl-, m-Xylene, 2-ethyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-1,3-dimethylbenzene, 1,3-Dimethyl-2-ethylbenzene, 1-Ethyl-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyl-1-ethylbenzene, 2-Ethyl-m-xylene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-4-10-8(2)6-5-7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3
SMIL CCc1c(C)cccc1C
IUPAC navn 2-ethyl-1,3-dimethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 134.22
Formel vægt 134.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.