Få mere at vide
2-Ethyl-d5-naphthalene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylnaphthalene-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 1219805-14-7 |
| Molekylær formel | C12 D5 H7 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Naphthalene, 2-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), 2-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)naphthalene (ACI), 2-Ethyl-d5-naphthalene, 2-Ethylnaphthalene-d5, 2-Ethylnaphthalene-D5 (ethyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H12/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h3-9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)naphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.2545 |
| Formel vægt | 161.1253 g/mol |
| Vis mere |