Få mere at vide
2-Ethyl-6-methylpyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-6-methylpyrazine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 122.0844 |