Få mere at vide
2-Ethyl-6-methylphenol, 97%
Artikelnummer. 11480708
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480708 25 g 25g
11460708 1 g 1g
11470708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25213.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Add to basket
CAS: 1687-64-5 | C9H12O | 136,194 g/mol
2-ethyl-6-methylphenol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethyl-6-methylphenol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1687-64-5
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00962292
InChI nøgle CIRRFAQIWQFQSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519333
IUPAC navn 2-ethyl-6-methylphenol
SMIL CCC1=CC=CC(=C1O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-6-methylphenol
Brydningsindeks 1.531
Mængde 25 g
Synonym phenol, 2-ethyl-6-methyl, o-cresol, 6-ethyl, 6-ethyl-o-cresol, unii-359wuc62ri, 2-ethyl-6-methyl-phenol, 6-ethyl-2-methylphenol, acmc-20anwj, 2-methyl-6-ethylphenol, 2-ethyl-6-methyl phenol, phenol,2-ethyl-6-methyl
Formel vægt 136.19
Procent renhed 97%