Få mere at vide
2-Ethyl-6-methylaniline-d13, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-6-methylaniline-d13 |
| CAS | 1219794-93-0 |
| Molekylær formel | C9 D13 N |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-(Ethyl-d5)-6-(methyl-d3)benzen-3,4,5-d3-amine-d2, 2-Ethyl-6-methylaniline-d13, 2-Ethyl-6-methylaniline-D13 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H13N/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h4-6 H,3,10H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D,5 D,6 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])c1c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,3,4,5-pentadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-6-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2863 |
| Formel vægt | 148.1864 g/mol |
| Vis mere |