Få mere at vide
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene (Ethylnerolin), Mikromol™
Beskrivelse
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene (Ethylnerolin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene (Ethylnerolin) |
| CAS | 21388-17-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene (Ethylnerolin) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H14 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. J (EP), Ethylnerolin, Naproxen Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCc1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-ethyl-6-methoxynaphthalene |
| Vis mere |