Få mere at vide
2-Ethyl-5-oxo-hexanoic Acid 1-Methylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-5-oxo-hexanoic Acid 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1346599-42-5 |
| Molekylær formel | C11H20O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O3/c1-5-10(7-6-9(4)12)11(13)14-8(2)3/h8,10H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(CCC(=O)C)C(=O)OC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.27 |