Få mere at vide
2-Ethyl-5-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-5-methylphenol |
| CAS | 1687-61-2 |
| Molekylær formel | C9H12O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-3-8-5-4-7(2)6-9(8)10/h4-6,10H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCc1ccc(C)cc1O |
| IUPAC navn | 2-ethyl-5-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vægt | 136.0888 |