Få mere at vide
2-Ethyl-5-hexen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-5-hexen-1-ol |
| CAS | 270594-13-3 |
| Molekylær formel | C8H16O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-5-hexen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h3,8-9H,1,4-7H2,2H3 |
| SMIL | CCC(CO)CCC=C |
| IUPAC navn | 2-ethylhex-5-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vægt | 128.1201 |