missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethyl-5,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-5,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 133240-06-9 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3/c1-4-8-12-9-6(2)5-7(3)11-10(9)13-8/h5H,4H2,1-3H3,(H,11,12,13) |
| SMIL | CCc1nc2c(C)cc(C)nc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-ethyl-5,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vægt | 175.1109 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?