Få mere at vide
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan, 99 %
Artikelnummer. 15465067
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465067 5 g 5g
15475067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32351.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 768-58-1 | C8H16O2 | 144,214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-58-1
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.214
MDL nummer MFCD16622268
InChI nøgle QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl
PubChem CID 69852
IUPAC navn 2-ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan
SMIL CCC1OCC(CO1)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Tæthed 0.88
Kogepunkt 154°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%