missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethyl-4-pyridinyl-boronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-4-pyridinyl-boronic Acid |
| CAS | 1189545-99-0 |
| Molekylær formel | C7 H10 B N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10BNO2/c1-2-7-5-6(8(10)11)3-4-9-7/h3-5,10-11H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cc(ccn1)B(O)O |
| IUPAC navn | (2-ethylpyridin-4-yl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.97 |
| Formel vægt | 151.0805 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?