Få mere at vide
2-ethyl-4-methylimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402468
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402468 25 g 25g
11412468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15798.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 931-36-2 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
2-ethyl-4-methyl-1H-imidazol er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Den kan bruges som byggesten til aktive ingredienser såvel som til epoxyhærdning. Det bruges som mellemprodukt til lægemidler, landbrugskemikalier, farvestoffer, tekstilhjælpestoffer, pigmenter og andre organiske kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethyl-4-methyl-1H-imidazol er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Den kan bruges som byggesten til aktive ingredienser såvel som til epoxyhærdning. Det bruges som mellemprodukt til lægemidler, landbrugskemikalier, farvestoffer, tekstilhjælpestoffer, pigmenter og andre organiske kemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand (< 210 g/1000 ml ved °20 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-36-2
Molekylær formel C6H10N2
Molekylvægt (g/mol) 110.16
MDL nummer MFCD00005193
InChI nøgle ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-4-methyl, 4-methyl-2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-5-methyl, imidazole, 2-ethyl-4-methyl, unii-5k8xi641g3, 2-ethyl-4-methyl-imidazole, 2-ethyl-4-methyl-3h-imidazole, curazol 2e4mz
PubChem CID 70262
IUPAC navn 2-ethyl-5-methyl-lH-imidazol
SMIL CCC1=NC=C(N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-4-methylimidazole
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Tæthed 0.973
Kogepunkt 292°C to 295°C
Flammepunkt 137°C (278°F)
Brydningsindeks 1.5 00
Mængde 25 g
Beilstein 1711
Opløselighedsinformation Soluble in water (< 210g/1000 ml at 20°C).
Formel vægt 110.16
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethyl-4-methylimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethyl-4-methylimidazole