missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-ethyl-4-methyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-2698265
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10603423

Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01365DA

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 88634-80-4
Molekylær formel C7H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00173727
InChI nøgle RLBMKAXUSJOVJI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795884
IUPAC navn 2-ethyl-5-methyl-lH-imidazol-4-carbaldehyd
SMIL CCC1=NC(C=O)=C(C)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,2-ethyl-4-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-ethyl-4-methyl, 2-ethyl-5-formyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, acmc-20lc80, 2-ethyl-4-methyl-5-formylimidazole, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-ethyl-5-methyl
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.