Få mere at vide
2-ethyl-4-methyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603423
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10603423 1 g 1g
10131132 10 g 10g
10767485 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10603423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01365DA
Kemiske identifikatorer
CAS 88634-80-4
Molekylær formel C7H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00173727
InChI nøgle RLBMKAXUSJOVJI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795884
IUPAC navn 2-ethyl-5-methyl-lH-imidazol-4-carbaldehyd
SMIL CCC1=NC(C=O)=C(C)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,2-ethyl-4-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-ethyl-4-methyl, 2-ethyl-5-formyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, acmc-20lc80, 2-ethyl-4-methyl-5-formylimidazole, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-ethyl-5-methyl
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%