Få mere at vide
2-Ethyl-3-methylpyrazine, 98+%
Artikelnummer. 11438963
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438963 5 g 5g
11448963 25 g 25g
11458963 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11092.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15707-23-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15707-23-0
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00006150
InChI nøgle LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2-ethyl-3-methyl, 3-ethyl-2-methylpyrazine, 2-methyl-3-ethylpyrazine, 2-ethyl-3-methyl pyrazine, pyrazine, ethylmethyl, 2-ethyl-3-methyl-pyrazine, unii-9gf35mk66u, fema no. 3155, pyrazine, 3-ethyl-2-methyl, 2-ethyl-3-methylpyrazine, 9ci
PubChem CID 27457
IUPAC navn 2-ethyl-3-methylpyrazin
SMIL CCC1=NC=CN=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-3-methylpyrazine
Tæthed 0.987
Kogepunkt 169°C to 171°C
Flammepunkt 57°C (134°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.503
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 956775
Formel vægt 122.17
Procent renhed ≥98%