Få mere at vide
2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine |
| CAS | 13360-65-1 |
| Molekylær formel | C8H12N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine, Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl-, 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazine, 2,5-Dimethyl-3-ethylpyrazine, 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine, 3,6-Dimethyl-2-ethylpyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1nc(C)cnc1C |
| IUPAC navn | 3-ethyl-2,5-dimethylpyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vægt | 136.1 |