missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine, TRC

Artikelnummer. 30372280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372280 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9380295MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine
CAS 13360-65-1
Molekylær formel C8H12N2
Mængde 5 mg
Synonym 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine, Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl-, 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazine, 2,5-Dimethyl-3-ethylpyrazine, 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine, 3,6-Dimethyl-2-ethylpyrazine
InChI formel InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CCc1nc(C)cnc1C
IUPAC navn 3-ethyl-2,5-dimethylpyrazine
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Formel vægt 136.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.