Få mere at vide
2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, 99%, mixture of isomers
Artikelnummer. 11337179
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337179 25 g 25g
11327179 5 g 5g
11347179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27383.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13925-07-0 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
Den anvendes som lugtstof til kaffebryg, nøddesmagsprodukter og ristede fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som lugtstof til kaffebryg, nøddesmagsprodukter og ristede
fødevarer.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i alkohol, chloroform og dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13925-07-0
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.198
MDL nummer MFCD00047392
InChI nøgle JZBCTZLGKSYRSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-2-ethylpyrazine, pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl, 2,6-dimethyl-3-ethylpyrazine, 3-ethyl-2,6-dimethylpyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,6-dimethyl-3-ethyl, unii-r182ey5l8c, fema no. 3149, 2-ethyl-3,5 6-dimethylpyrazine, pyrazine, 3,5-dimethyl-2-ethyl
PubChem CID 26334
IUPAC navn 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazin
SMIL CCC1=NC=C(N=C1C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.96
Kogepunkt 182°C
Flammepunkt 66°C (151°F)
Brydningsindeks 1.5015
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,chloroform and dichloromethane.
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%