Få mere at vide
2-Ethyl-2-propen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2-propen-1-ol |
| CAS | 4435-54-5 |
| Molekylær formel | C5H10O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methylene-1-butanol, 2-Ethyl-1-propen-3-ol, 2-Ethylallyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=C)CO |
| IUPAC navn | 2-methylidenebutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vægt | 86.0732 |