Få mere at vide
2-Ethyl-2-phenylmalonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2-phenylmalonamide |
| CAS | 7206-76-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-2-phenylmalondiamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15) |
| SMIL | CCC(C(=O)N)(C(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-ethyl-2-phenylpropanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Vis mere |