Få mere at vide
2-Ethyl-2-phenylmalonamide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylethylmalonamide-d5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15)/i1D3,2D2 |
| Formel vægt | 211.1369 |