Få mere at vide
2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate, Mikromol™
Beskrivelse
2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate |
| CAS | 2732673-27-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C11 H15 N3 O . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate |
| InChI formel | InChI=1S/2C11H15N3O.H2O4S/c2*1-2-9(10(15)14-11(12)13)8-6-4-3-5-7-8;1-5(2,3)4/h2*3-7,9H,2H2,1H3,(H4,12,13,14,15);(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | CCC(C(=O)NC(=N)N)c1ccccc1.CCC(C(=O)NC(=N)N)c2ccccc2.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | N-carbamimidoyl-2-phenylbutanamide;sulfuric acid |
| Vis mere |